MABF921
Anti-CCRL2 (Mouse) Antibody, clone BZ5B8
clone BZ5B8, from rat
Synonyme(s) :
C-C chemokine receptor-like 2, Chemokine receptor CCR11, G-protein coupled beta chemokine receptor, L-CCR, Lipopolysaccharide-inducible C-C chemokine receptor
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BZ5B8, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Ne doit pas réagir avec
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ccrl2(54199)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: A representative lot immunostained L1.2 mouse pre-B lymphoma cells expressing transfected mCCRL2, but not untransfected L1.2 or L1.2 transfectants expressing mCMKLR1, huCMKLR1, mCRTH2, huCCRL2, or mCCR10, nor non-CCRL2-expressing mouse blood cells. Chemerin, but not CCL2, blocked clone BZ5B8 staining of CCRL2-positive mouse peritoneal exudate cells (Zabel, B.A., et al. (2008). J. Exp. Med. 205(10):2207-2220).
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µg (2 µg/mL) of this antibody detected CCRL2 expression on the surface of LPS-treated (200 µg/mL for 2 hrs), 4% paraformladehyde-fixed RAW264.7 macrophages.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable