MABF739
Anti-Ly-6G (Gr-1) Antibody (mouse), PE, clone RB6-8C5
clone RB6-8C5, 0.2 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
Lymphocyte antigen 6G, Ly-6G, Ly-6G.1
About This Item
Source biologique
rat
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RB6-8C5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ly6G(546644)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected Ly-6G (Gr-1) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable