MABF449
Anti-CD45RA Antibody (human), PerCP-Cy5.5, clone HI100
clone HI100, from mouse
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD antigen CD45
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PerCP-Cy5.5
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HI100, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
pkg of 5 μL (0.06 μg/test)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPRC(5788)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD45RA in one million human peripheral blood lymphocytes.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable