MABF3081
Anti-SLAMF6/NTB-A Antibody, clone NT-7
Synonyme(s) :
Activating NK receptor, CD352, Lymphocyte antigen 108, NK-T-B-antigen (NTB-A), SLAM family member 6
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NT-7, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 37 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... SLAMF6(114836)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis: 1.0ug of this antibody detected SLAMF6/NTB-A in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
ELISA: A representative lot detected NTB-A/CD352 in ELISA application (Stark, S., et al. (2005). J Immunol Methods. 296(1-2):149-58).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NTB-A/CD352 in Flow Cytometry application (Flaig, R.M., et al. (2004). J Immunol. 172(11):6524-7; Messmer, B., et al. (2006). J Immunol. 176(8):4646-50).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable