MABF2752
Anti-HHV-8 PF-8 Antibody, clone 11D1
Synonyme(s) :
PF-8;KSHV ORF59
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11D1, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 42.41 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
virus
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
vaccinia virus ... ORF45(4961474)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunocytochemistry in BCBL-1 cells.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:50 dilution of this antibody detected Kaposi s sarcoma associated herpesvirus (HHV-8) in 12-O-Tetradecanoylphorbol 13-acetate (TPA) treated (20 ng/mL; 48 h) BCBL-1 cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PF-8 of HHV-8 in Immunoprecipitation applications (Chan, S.R., et al. (1998). Virology. 240(1):118-26; Chan, S.R., et al. (2000). J Virol. 74(23):10920-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OF-8 of HHV-8 in Western Blotting applications (Chan, S.R., et al. (1998). Virology.;240(1):118-26; Chan, S.R., et al. (2000). J Virol.;74(23):10920-9).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PF-8 of HHV-8 in Immunocytochemistry applications (Chan, S.R., et al. (1998). Virology.;240(1):118-26).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable