Principaux documents
MABF243
Sigma-Aldrich
Anti-Par-2 Antibody, clone SAM11
clone SAM11, from mouse
Synonyme(s) :
Proteinase-activated receptor 2, PAR-2, Coagulation factor II receptor-like 1, G-protein coupled receptor 11, Thrombin receptor-like 1
100 μG
401,00 €
401,00 €
Date d'expédition estimée le03 mars 2025Détails
Changer de vue
100 μG
401,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
401,00 €
Date d'expédition estimée le03 mars 2025Détails
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SAM11, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... F2RL1(2150)
Description générale
The protein named Proteinase-activated receptor 2 (PAR2/PAR-2), or Coagulation factor II receptor-like 1, G-protein coupled receptor 11, Thrombin receptor-like-1 and encoded by the human gene F2RL1/GPR11/PAR2 is a receptor for trypsin and trypsin-like enzymes coupled to G proteins. Its function is mediated through the activation of several signaling pathways including phospholipase C (PLC), intracellular calcium, mitogen-activated protein kinase (MAPK), I-kappaB kinase/NF-kappaB and Rho. Also as part of the innate and adaptive immunity response, PAR2 acts as sensor for proteolytic enzymes generated during infection and works to promote inflammation and the inflammatory response. PAR2 is also involved in vascular and airway tone and in blood pressure regulation and many other G protein coupled receptor response pathways. PAR2 is a multi-pass membrane protein that is widely expressed in most tissues except brain or skeletal muscle.
Immunogène
Linear peptide corresponding to the N-terminus of human Par-2.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
&
Analyse par immunohistochimie : A representative lot from an independent laboratory detected Par-2 in human small intestine, coronary artery and aorta sections, and in human artery and vein tissues (Molino, M., et al. (1998).
Arepresentative lot from an independent laboratory detected Par-2 in Par-2 transfected COS-1 cells (Molino, M., et al. (1997). J Biol Chem. 272(17):11133-11141.).
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Qualité
µµ
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 50 kDa. The calculated MW of this protein is 44 kDa However, it may be observed at higher molecular weights due to glycosylation.
Forme physique
Anticorps IgG2aκ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Madhumita Paul et al.
FASEB bioAdvances, 1(4), 255-264 (2019-06-15)
Protease activated receptor 2 (PAR2) is a G-protein coupled receptor that contributes to prostate fibrosis and lower urinary tract symptoms (LUTS). In addition to fibrosis, aberrant smooth muscle tone in the prostate has been hypothesized to play a role. We
Yanju Bao et al.
Molecular pain, 10, 28-28 (2014-06-03)
Bone cancer pain is currently a major clinical challenge for the management of cancer patients, and the cellular and molecular mechanisms underlying the spinal sensitization remain unclear. While several studies demonstrated the critical role of proteinase-activated receptor (PAR2) in the
Sohel M Julovi et al.
The American journal of pathology, 179(5), 2233-2242 (2011-09-13)
Activated protein C (APC) is a natural anticoagulant that exerts anti-inflammatory and cytoprotective properties mediated through the protease activated receptor (PAR)-1. APC can also proteolytically cleave PAR-2, although subsequent function is unknown. On the basis of recent evidence that APC