MABF223
Anti-TMEM173/STING Antibody, clone 1B1.1
clone 1B1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Stimulator of interferon genes protein, hSTING, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, Mediator of IRF3 activation, hMITA, Transmembrane protein 173
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B1.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TMEM173(340061)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TMEM173/STING in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1