MABF2008
Anti-IL-17F Antibody, clone MM17F-8F5
Synonyme(s) :
Interleukin-17F
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MM17F-8F5, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 17.94 kDa
observed mol wt ~15 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Il17f(257630)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with recombinant mouse IL-17F.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant mouse IL-17F.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Interleukin-17F in Flow Cytometry application (St. Leger, A.J., et al. (2017). Immunity. 47(1):148-158.e5).
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant mouse IL-17F.
Neutralizing: A representative lot neutralized IL-17F activity and reduced neutrophil chemotactic activity produced by IL-17A / splenocytes activated under Th17 conditions.(Uyttenhove, C., et al. (2011). J Leukoc Biol. 89(6):1001-7).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable