MABF2003
Anti-CD11a Antibody, clone BU17
clone BU17, from mouse
Synonyme(s) :
Integrin alpha-L, CD11 antigen-like family member A, Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain, LFA-1A, Leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BU17, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAL(3683)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11a in one million human peripheral blood mononuclear cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité