MABF1977
Anti-phospho-C5aR/CD88 (Ser334) Antibody, clone 32-G1
clone 32-G1, from mouse
Synonyme(s) :
C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 1, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5a-R, C5aR, CD88
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
32-G1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer334)
Informations sur le gène
human ... C5AR1(728)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Enzyme Immunoassay Analysis: A representative lot detected phospho-C5aR_CD88 (Ser334) in Enzyme Immunoassay applications (Pollok-Kopp, B., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4345-53).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1:20,000 of this antibody detected phospho-C5aR_CD88 (Ser334) in a mixture of two C5aR peptides corresponding to amino acids 327-344 (phosphorylated at Serine 332, 334, and 338) and amino acids 1-31, conjugated to BSA vs. irrelevant peptides conjugated to BSA (negative control).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1