MABF176E
Anti-CD2 (human), PerCP, clone RPA-2.10 Antibody
clone RPA-2.10, from mouse, Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Synonyme(s) :
T-cell surface antigen CD2, Erythrocyte receptor, LFA-2, LFA-3 receptor, Rosette receptor, T-cell surface antigen T11/Leu-5, CD antigen CD2, CD2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RPA-2.10, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD2(914)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD2 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable