MABF174A
Anti-CD3 (human), violetFluor® 450, clone SK7 Antibody
clone SK7, from mouse, violetFluor® 450
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD antigen CD3e, CD3
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
violetFluor® 450
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SK7, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD3E(916)
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD3 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable