MABF144A
Anti-TER-119 (mouse), redFluor® 710, clone TER-119 Antibody
clone TER-119, from rat, redFluor® 710
Synonyme(s) :
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa (SIP-145), SH2 domain-containing inositol 5′-phosphatase 1 (SH2 domain-containing inositol phosphatase 1 or short name: SHIP-1), p150Ship, TER-119
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
redFluor® 710
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TER-119, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ly76(104231)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected TER-119 in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable