MABE972
Anti-PRDM5 Antibody
clone 57-20, from mouse
Synonyme(s) :
PRDM5, PR domain zinc finger protein 5, PR domain-containing protein 5
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
57-20, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Prdm5(70779)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation: A representative lot of this antibody immunoprecipitated PRDMS E9 and E10 intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) cells. (Seehawer, M., et al. (2018). Nature 562(7725); 69-75).
Qualité
Western Blotting Analysis: 8.0 µg/mL of this antibody detected PRDM5 in 10 µg of mouse ESC lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable