MABE956
Anti-NFE2-related factor 1/Nrf1 Antibody, clone 17
clone 17, from rat
Synonyme(s) :
Nuclear factor erythroid 2-related factor 1, NF-E2-related factor 1, NFE2-related factor 1, Nuclear factor, erythroid derived 2, like 1
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
17, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nfe2(18022)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected NFE2-related factor 1/Nrf1 in 10 µg of MG132 treated NIH-3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable