MABE945
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 Antibody, clone 7C8
clone 7C8, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, Inverted CCAAT box-binding protein of 90 kDa, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, HuNp95, hNp95, RING finger protein 106, Transcription factor ICBP90, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containi
421,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
About This Item
421,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7C8, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UHRF1(29128)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in NTera2 cells (Martin Walsh, Mount Sinai School of Medicine).
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable