MABE923
Anti-Histone H3, clone 1B1-B2 Antibody
clone 1B1-B2, from mouse
Synonyme(s) :
Histone H3.3C, Histone H3.5
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B1-B2, monoclonal
Espèces réactives
yeast, mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Histone H3 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable