Documents
MABE912
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Ikaros, clone 4E9
clone 4E9, from mouse
Synonyme(s) :
DNA-binding protein Ikaros, Ikaros family zinc finger protein 1, Lymphoid transcription factor LyF-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E9, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IKZF1(10320)
mouse ... Ikzf1(22778)
Description générale
La protéine Ikaros, aussi dénommée IKZF1, est un facteur de transcription important pour la régulation de la lymphopoïèse et pour le développement du système immunitaire. Elle est également associée à la différenciation érythroïde chez l'adulte et le fœtus humains. Il a été montré que la protéine Ikaros induit une accessibilité à la chromatine locale lors de la différenciation des lymphocytes T CD4+, ce qui active l'expression des Th2.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à l'Ikaros humaine.
Application
Analyse par cytométrie en flux : 1 µg d'un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter la protéine Ikaros dans des thymocytes de souris.
Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) : Il a été montré qu'un lot représentatif de cet anticorps, sous la forme d'un mélange des clones E9 et Ik14 de la protéine Ikaros (références MABE912 et MABE913 respectivement), a donné des résultats concluants en ChIP. Voir Zhang et al. (2012).
Analyse par ChIP-seq : Il a été montré qu'un lot représentatif de cet anticorps, sous la forme d'un mélange des clones E9 et Ik14 de la protéine Ikaros (références MABE912 et MABE913 respectivement), a donné des résultats concluants en ChIP. Voir Zhang et al. (2012).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Épigénétique et fonction nucléaire
L'utilisation de cet anticorps anti-Ikaros, clone 4E9, a été validée en western blotting, en cytométrie en flux, en immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) et en ChIP-seq pour la détection de la protéine Ikaros.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Biologie de la chromatine
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules Jurkat.
Analyse par western blotting : Une dilution à 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine Ikaros dans un lysat de cellules Jurkat.
Description de la cible
~60 kDa (poids observé). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps monoclonal IgG1κ de souris purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Purification sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jingjie Chang et al.
Frontiers in immunology, 14, 1239779-1239779 (2023-09-04)
AIOLOS, encoded by IKZF3, is a member of the IKZF family of proteins that plays an important role in regulating late B-cell differentiation. Human individuals heterozygous for the AIOLOS p.N160S variant displayed impaired humoral immune responses as well as impaired