MABE893
Anti-LSm1 Antibody, clone 5F3
clone 5F3, from rat
Synonyme(s) :
U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm1
286,00 €
About This Item
286,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F3, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Lsm1(67207)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated LSm1 from MEF cell lysate (Hoefig, K. P., et al. (2012). Nat Struct Mol Biol. 20(1):73-81.).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LSm1 in 10 µg of L-929 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable