MABE867
Anti-Mad1 Antibody, clone BB3-8
clone BB3-8, from mouse
Synonyme(s) :
Mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD1, Mitotic arrest deficient 1-like protein 1, MAD1-like protein 1, Mitotic checkpoint MAD1 protein homolog, HsMAD1, hMAD1, Tax-binding protein 181
429,00 €
About This Item
429,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BB3-8, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAD1L1(8379)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunoflourescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad1 in HeLa cells (Screpanti, E., et al. (2011). Curr Biol. 21(5):391-398.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad1 in HeLa cell lysate (Screpanti, E., et al. (2011). Curr Biol. 21(5):391-398.).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Mad1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable