MABE337
Anti-Hexim 1 Antibody, clone 10D2.1
clone 10D2.1, from mouse
Synonyme(s) :
Protein HEXIM1, Cardiac lineage protein 1, Estrogen down-regulated gene 1 protein, Hexamethylene bis-acetamide-inducible protein 1, Menage a quatre protein 1
278,00 €
About This Item
278,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10D2.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HEXIM1(10614)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Hexim 1 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable