MABE305
Anti-Dnmt3b Antibody, clone D3B2-2C1
clone D3B2-2C1, from rat
Synonyme(s) :
DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3B, Dnmt3b, DNA methyltransferase HsaIIIB, DNA MTase HsaIIIB, M.HsaIIIB
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D3B2-2C1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNMT3B(1789)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Dnmt3b in 10 µg of of HeLa nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa nuclear extract
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable