MABE1985
Anti-Gemin5 Antibody, clone 1E12
Synonyme(s) :
Gem-associated protein 5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E12, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 168.59 kDa
observed mol wt ~170 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, human, monkey
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GEMIN5(25929)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in COS-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Gemin5 in COS-7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Gemin5 in HeLa cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Gemin5 in Immunocytochemistry application (Hao, L.T., et al. (2007). BMC Cell Biol. 8; 28; Schilling, M., et al. (2021). Cell Rep. 35(12); 109277).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Gemin5 in Western Blotting applications (Hao, L.T., et al. (2007). BMC Cell Biol. 8; 28).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable