MABE1824
Anti-LbCpf1 Antibody, clone 2D5-6G11
clone 2D5-6G11, from mouse
Synonyme(s) :
Cpf1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D5-6G11, monoclonal
Espèces réactives
Lachnospiraceae, bacteria
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LbCpf1 in lysate from HEK293 cells expressing HA-tagged LbCpf1.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable