MABE1805
Anti-Rabex-5 Antibody, clone G32
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
G32, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 56.89 kDa
observed mol wt ~57 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RABGEF1(2742)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysates from HeLa cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rabex-5 in lysates from HeLa cells transfected with either Rabex-5 siRNA or Lamin siRNA. Higher expression was detected in Lamin siRNA transfected HeLa cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Rabex-5 in Western Blotting applications (Penengo, L., et al. (2006). Cell. 124(6): 1183-95).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable