MABE1791M
Anti-KAT2A (GCN5) Antibody, clone 2GC-2C11
clone 2GC-2C11, from mouse
Synonyme(s) :
Histone acetyltransferase KAT2A, EC: 2.3.1.48, General control of amino acid synthesis protein 5-like 2, Histone acetyltransferase GCN5, HsGCN5, Lysine acetyltransferase 2A, STAF97
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2GC-2C11, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KAT2A(2648)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected KAT2A (GCN5) in Immunoprecipitation applications (Brand, M., et. al. (2001). EMBO J. 20(12):3187-96).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected KAT2A (GCN5) in Western Blotting applications (Riss, A., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(48):28997-9009; Helmlinger, D., et. al. (2006). PLoS Biol. 4(3):e67; Brand, M., et. al. (2001). EMBO J. 20(12):3187-96).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected KAT2A (GCN5) in 10 µg of HeLa cells nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable