MABE1789
Anti-APC11 Antibody, clone CRQ1.1
clone CRQ1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Anaphase-promoting complex subunit 11, Cyclosome subunit 11, Hepatocellular carcinoma-associated RING finger protein
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CRQ1.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANAPC11(51529)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected APC11 in APC11-Flag expressed in HeLa cells following tetracycline treatment.
Qualité
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2a.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité