MABE1153
Anti-MRE11 Antibody, clone 15B8.1E7.6
clone 15B8.1E7.6, from hamster(Armenian)
Synonyme(s) :
Double-strand break repair protein MRE11A, MmMRE11A, Meiotic recombination 11 homolog 1, MRE11 homolog 1, Meiotic recombination 11 homolog A, MRE11 homolog A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster (Armenian)
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15B8.1E7.6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MRE11(4361)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected MRE11 in 10 µg of Ramo cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable