MABE1116
Anti-DNAJB1/Hdj1 Antibody, clone J25
clone J25, from mouse
Synonyme(s) :
Hdj1, DnaJ homolog subfamily B member 1, DNAJB1, hDj-1, Heat shock 40 kDa protein 1, Heat shock protein 40, HSP40
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
J25, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNAJB1(3337)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: 1-5 µg/mL from a representative lot detected heat shock-induced DNAJB1 upreguation in C6 rat glioma, B16 mouse melanoma, and K-562 human erythroleukemia cells (Courtesy of Dr. Irina V. Guzhova and Dr. Boris Margulis, Russian Academy of Sciences).
Western Blotting Analysis: 0.05-0.5 µg/mL from a representative lot detected heat shock-induced DNAJB1 upreguation in C6 rat glioma, B16 mouse melanoma, and K-562 human erythroleukemia cells (Courtesy of Dr. Irina V. Guzhova and Dr. Boris Margulis, Russian Academy of Sciences).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected heat shock-induced DNAJB1/Hdj-1 upregulation in human K-562 erythroleukemia cells.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable