MABE1013
Anti-RRP8 Antibody, clone 5C7.1
clone 5C7.1, from mouse
Synonyme(s) :
Ribosomal RNA-processing protein 8, Cerebral protein 1, Nucleomethylin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5C7.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RRP8(23378)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RRP8 in HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité