MABD127
Anti-FBXO15 Antibody, clone 3B11.1
clone 3B11.1, from mouse
Synonyme(s) :
F-box only protein 15
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B11.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FBXO15(201456)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected FBXO15 in 10 µg of human H9 embryonic stem cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable