MABC683
Anti-SMAD6 Antibody, clone 5H3
ascites fluid, clone 5H3, from mouse
Synonyme(s) :
Mothers against decapentaplegic homolog 6, MAD homolog 6, Mothers against DPP homolog 6, SMAD family member 6, SMAD 6, Smad6, hSMAD6
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD6(4091)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected SMAD6 in A431, HeLa, and Jurkat cell lysates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
A431, HeLa, and Jurkat cell lysates
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable