MABC590
Anti-GRIM-19, clone 1A8 Antibody
clone 1A8, from mouse
Synonyme(s) :
NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 13, Cell death regulatory protein GRIM-19, Complex I-B16.6, CI-B16.6, Gene associated with retinoic and interferon-induced mortality 19 protein, GRIM-19, Gene associated with retinoic and IFN-ind
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A8, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDUFA13(51079)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GRIM-19 in MCF-7 cell lysate (Hu, J., et al. (2002). J. Interferon & Cytokine Research. 22:1017-1026).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GRIM-19 in MCF-7 cells (Hu, J., et al. (2002). J. Interferon & Cytokine Research. 22:1017-1026).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GRIM-19 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable