MABC582
Anti-hIAP-1/BIRC3 Antibody, clone 11D12.1
clone 11D12.1, from mouse
Synonyme(s) :
Baculoviral IAP repeat-containing protein 3, Apoptosis inhibitor 2, API2, C-IAP2, IAP homolog C, Inhibitor of apoptosis protein 1, IAP-1, hIAP-1, hIAP1, RING finger protein 49, TNFR2-TRAF-signaling complex protein 1, hIAP-1/BIRC3
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11D12.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BIRC3(330)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected hIAP-1/BIRC3 in 10 µg of K562 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable