MABC287
Anti-PXR Antibody, clone 1F10.1
clone 1F10.1, from mouse
Synonyme(s) :
Nuclear receptor subfamily 1 group I member 2, Orphan nuclear receptor PAR1, Orphan nuclear receptor PXR, Pregnane X receptor, Steroid and xenobiotic receptor, SXR, PXR
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F10.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), gorilla (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NR1I2(8856)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PXR in 10 µg of human colon tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable