MABC1608
Anti-Mucin-16 (CA-125) Antibody, clone 5E11
clone 5E11, from mouse
Synonyme(s) :
MUC-16, Ovarian cancer-related tumor marker CA125, CA-125, Ovarian carcinoma antigen CA125
373,00 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
About This Item
373,00 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E11, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
proximity ligation assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MUC16(94025)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Proximity Ligation Assay Analysis: A representative lot detected Mucin-16 in Proximity Ligation Assay applications (Ricardo, S., et. al. (2016). Virchows Arch. 468(6):715-22; Ricardo, S., et. al. (2015). Mol Oncol. 9(2):503-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Mucin-16 in Immunohistochemistry applications (Marcos-Silva, L., et. al. (2015). Glycobiology. 25(11):1172-82; Ricardo, S., et. al. (2015). Mol Oncol. 9(2):503-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Mucin-16 in ovarian serous cystadenocarcinoma tissue (Courtesy of Dr. Leonor David, M.D., Ph.D., IPATIMUP and Medical Faculty of the University of Porto, Portugal).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Mucin-16 in Western Blotting applications (Marcos-Silva, L., et. al. (2015). Glycobiology. 25(11):1172-82).
Apoptosis & Cancer
Qualité
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected Mucin-16 in human ovarian cancer and human uterine tissues.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable