MABC141
Anti-IDH1 Antibody, clone 12D6.1
clone 12D6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, IDH, IDP, NADP(+)-specific ICDH, Oxalosuccinate decarboxylase
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12D6.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IDH1(3417)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected IDH1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1