MABC1211
Anti-Sorting Nexin-17 Antibody, clone 4B8.1
clone 4B8.1, from mouse
Synonyme(s) :
Sorting nexin-17, SNX17
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B8.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNX17(9784)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Vesicular Trafficking
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Sorting Nexin-17 in 10 µg of U251 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable