MABC1174
Anti-MS4A4A Antibody, clone 3F2
clone 3F2, from mouse
Synonyme(s) :
Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4A, CD20 antigen-like 1, Four-span transmembrane protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MS4A4A(51338)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: A representative lot, when pre-conjugated with Alexa Fluor 647, selectively detected MS4A4A immunoreactivity on alternatively activated (M2), but not classically activated (M1), macrophages generated in vitro from human peripheral blood monocytes (Courtesy of Julie Deans, PhD, University of Calgary, Alberta, Canada)
Apoptosis & Cancer
Immunological Signaling
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected the expression of exogenously transfected human MS4A4A GFP fusion in BJAB Burkitt′s lymphoma cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1