MABC1035
Anti-Gremlin-1 Antibody, clone 2H1.1
clone 2H1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Cell proliferation-inducing gene 2 protein, Cysteine knot superfamily 1, BMP antagonist 1, DAN domain family member 2, Down-regulated in Mos-transformed cells protein, Increased in high glucose protein 2, IHG-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H1.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GREM1(26585)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Gremlin-1 recombinant protein.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1