MAB944
Anti-Coxsackievirus B1 Antibody, clone 334-4A-8F-3F
clone 334-4A-8F-3F, Chemicon®, from mouse
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
334-4A-8F-3F, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Application
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Dilute with buffer pH 7.5 -8.0 containing protein or other stabilizing medium. Final working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable