MAB8672-I
Anti-HSV1-ICP8 Antibody, clone 10A3
clone 10A3, from mouse
Synonyme(s) :
Major DNA-binding protein, HSV1-ICP8, Infected cell protein 8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10A3, monoclonal
Espèces réactives
virus
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected 1.25 µg of 1CB8 recombinant protein.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1