Principaux documents
MAB858-3F-5
Sigma-Aldrich
Anti-RSV Antibody, nucleoprotein, clone 130-12H
clone 130-12H, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
RSV
500 μG
2 050,00 €
2 050,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μG
2 050,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.45
2 050,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
130-12H, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
RSV is a labile paramyxovirus that produces a characteristic fusion of human cells in tissue culture--the syncytial effect. Two subtypes, A and B, have been identified. Subtype B are characterized as the asymptomatic strains of the virus. The more severe clinical illnesses involve Subtype A strains.
Application
Detect Respiratory Syncytial Virus using this Anti-RSV Antibody, nucleoprotein, clone 130-12H validated for use in ELISA & IF.
Autres remarques
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable