Principaux documents
MAB8254
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-grippe A, antigène H-3, clone 30-2F11-F7-A5
clone 30-2F11-F7-A5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
30-2F11-F7-A5, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Reconnaît l'antigène H3 de la grippe A. Réagit fortement avec les souches suivantes d'H3N2 : A/Wuhan/396/95 ; A/Johannesburg/33/94 ;
A/Shandung/93 ;
A/Shanghai/16/89 ; Toutes les souches californiennes depuis 1986 jusqu'à présent.
Aucune réactivité observée avec les souches suivantes d'H1N1 : A/Taiwan/1/86 ; A/Texas/36/91 ; A/USSR/90/77 ; Toutes les souches californiennes depuis 1986 jusqu'à présent.
Aucune réactivité aux souches de la grippe B.
Immunogène
Mélange de grippes.
Épitope : Antigène H-3
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Détectez la grippe A avec cet anticorps anti-grippe A, antigène H-3, clone 30-2F11-F7-A5, validé pour une utilisation en IF.
Immunofluorescence indirecte
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses : maladies virales
Forme physique
Format : Purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur protéine A, dans un tampon phosphate de sodium 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, avec 0,1 % d'azide de sodium en tant que conservateur.
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Maintenir entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lames de contrôle de la grippe, numéro de catalogue 5010-5
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Canine H3N8 influenza virus infection in dogs and mice.
W L Castleman,J R Powe,P C Crawford,E P J Gibbs,E J Dubovi,R O Donis,D Hanshaw
Veterinary Pathology null
Christoph Steininger et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 36(5), 567-574 (2003-02-21)
Twenty-one patients aged 4-78 years with influenza A virus-associated acute encephalopathy were studied. Influenza A virus could be detected only in a cerebrospinal fluid (CSF) specimen obtained from 1 of 18 patients, despite the use of a highly sensitive polymerase
Ning Chai et al.
PLoS pathogens, 12(6), e1005702-e1005702 (2016-06-29)
Broadly neutralizing antibodies targeting the stalk region of influenza A virus (IAV) hemagglutinin (HA) are effective in blocking virus infection both in vitro and in vivo. The highly conserved epitopes recognized by these antibodies are critical for the membrane fusion
Effectiveness of reverse transcription-PCR, virus isolation, and enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of influenza A virus infection in different age groups.
Christoph Steininger, Michael Kundi, Stephan W Aberle, Judith H Aberle, Theresia Popow-Kraupp
Journal of Clinical Microbiology null