MAB5596
Anti-HCN2 Antibody
culture supernatant, Chemicon®
Synonyme(s) :
Hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated channel 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Hcn2(15166)
rat ... Hcn2(114244)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry on rat and mouse retina.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable