MAB5566
Anticorps anti-tubuline α, détyrosiné
ascites fluid, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-Anti-B-ALPHA-1, Anti-Anti-LIS3, Anti-Anti-TUBA3
582,00 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2026Détails
About This Item
582,00 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2026Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Marqueurs neuronaux et gliaux
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable