MAB5478
Anti-Retinoid X Receptor α Antibody
ascites fluid, Chemicon®
Synonyme(s) :
RXRalpha
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RXRA(6256)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry (transfected cells): 1:500-1:5,000
Immunoprecipitation (endogenous and recombinant protein): 1:500-1:5,000
Gel shift (endogenous and recombinant protein): 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable