MAB5386X
Anti-Nerve Growth Factor Receptor Antibody, p75, Alexa Fluor™ 488
clone ME20.4, Chemicon®, from mouse
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ME20.4, monoclonal
Espèces réactives
rabbit, human, pig, sheep
Ne doit pas réagir avec
mouse, chicken, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NGFR(4804)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable