MAB4407
Anti-HESCA-1 Antibody, clone 051007-4A5
clone 051007-4A5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Human Embryonic Stem Cell Antigen-1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
051007-4A5, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Entrée
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Isotype
IgMκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable