MAB3878
Anti-MyoD1 Antibody
clone 5.2F, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-MYF3, Anti-MYOD, Anti-MYODRIF, Anti-PUM, Anti-bHLHc1
551,00 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025Détails
About This Item
551,00 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5.2F, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, chicken, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYOD1(4654)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry on frozen and formalin-fixed, paraffin embedded tissue: 2-4 μg/mL.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation: 2 μg/mg of protein lysate
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Fetal Muscle, Rhabdomyosarcoma
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable